Tisk…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM redox indicator
Dodavatel: VWR Chemicals
86180.180EA 1620 CZK
86180.180 86180.260
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM redox indicator
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL Number: MFCD00036428
CAS číslo: 14634-91-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) 180 - 200