Tisk…
Fosforyltrichlorid ≥99.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
87036.230EA 1580 CZK
87036.230 87036.290
Fosforyltrichlorid ≥99.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Fosforyltrichlorid
Vzorec: POCl₃
MW: 153.33
Bod varu: 107
Bod tání: 1
MDL Number: MFCD00011443
CAS číslo: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07506
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colourless to yellowish liquid
Assay
Colour (APHA) ≤30
Identity Passes test