Benzoylchlorid 98,0, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
Synonyms:
Benzoic acid chloride
87035.290EA
1810
CZK
87035.290
87035.460
Benzoylchlorid 98,0, GPR RECTAPUR®
Benzoylchlorid
Vzorec:
C₇H₅ClO MW: 140.57 Bod varu: 197.2 Bod tání: -0.6 Bod vzplanutí: 72 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000653 CAS číslo: 98-88-4 UN: 1736 ADR: 8 II Merck Index: 13,01113 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Assay | |
Colour (APHA) | ≤50 |
Identity | Passes test |