Tisk…
Diizopropylamin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: N-Isopropyl-2-propanamine
87031.290EA 1250 CZK
87031.290 87031.320 87031.460
Diizopropylamin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Diizopropylamin
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008862
CAS číslo: 108-18-9
UN: 1158
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC) ≥99,0%
Relative density (20/4°C) 0,715 - 0,716
Water (K. F.) ≤ 0,3 %
Identity (IR) Passes test