Tisk…
Brýle bezpečnostní, 625
Dodavatel: UNIVET
625.03.00.00 625.03.01.05
625-0000EA 0 CZK
625-0000 UNVT625.03.01.05
Brýle bezpečnostní, 625
Brýle bezpečnostní
Brýle 625 s širokým panoramatickým zorníkem, který poskytuje vynikající postranní ochranu a nastavitelným elastickým pásem a měkkým rámem.
  • velice lehké
  • skla s úpravou Vanguard PLUS proti zamlžení
  • panoramatický široký zorník nabízí vyšší postranní ochranu
  • nastavitelný elastický pásek a měkký rám nevytváří otlaky
  • praktický rám navíc chrání při nárazech, postříkání nebo při výskytu větších částic prachu
Je možné zvolit čirý polykarbonátový zorník s ochranou proti UV záření a nárazu částic nebo je možné dodat se zorníkem G15 s ochranou proti UV záření a s dokonalým rozlišením barev (TSR).
Certifikace: EN 166, EN 170