Tisk…
Eosin 225 for histology
Dodavatel: RAL (REACTIFS RAL SA)
Varování
720-0178EA 2110 CZK
720-0178
Eosin 225 for histology
Eozin Y
Vzorec: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
MDL Number: MFCD00005040
CAS číslo: 17372-87-1
IVDLogo