Tisk…
Organic reference standard, Dibenzyl ether, analytical standard, Supelco®
Dodavatel: Merck
49673-1ML 49673-5ML
49673-1MLEA 1900 CZK
49673-1ML 49673-5ML
Organic reference standard, Dibenzyl ether, analytical standard, Supelco®
Standardy Standardy organické
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7f07855ec306351c906e470acc5b6d2e2cd1928&vid=e7f07855ec306351c906e470acc5b6d2e2cd1928&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Produktová specifikace
Popis Dibenzyl ether
Environmentally Preferable
Čí. CAS 103-50-4
Vzorec C₁₄H₁₄O
Bod tání 1,5...3,5 °C (lit.)
Bod varu 158...160 °C/10 mmHg (lit.)
Bod vzplanutí 135 °C