Tisk…
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Chlazené inkubátory
Dodavatel: VWR Collection
390-1338EA 106490 CZK
390-1338 390-1339
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Chlazené inkubátory
Inkubátory Inkubátory chlazené
Tyto kompresorem chlazené inkubátory poskytují teplotní rozsah mezi 3 až 70 °C s nuceným prouděním vzduchu a regulací otáček ventilátoru (50 až 100%). Mají vnitřní komoru z nerezové oceli (DIN 1.4016) a vnější povrchovou úpravu z nerezové oceli. Modely PREMIUM mají intuitivní nabídku a uživatelsky přívětivý software, USB port s flash diskem pro stahování dat na USB klíč a pro nahrávání programů. Lze je připojit k sítím Ethernet nebo Wi-Fi pro dálkové ovládání z libovolného počítače a uživatelé mohou dostávat oznámení o volitelných parametrech prostřednictvím e-mailu.
  • multifunkční mikroprocesorový ovladač se 7" barevnou dotykovou obrazovkou poskytuje přehled o nastavených a aktuálních parametrech za provozu
  • řízení přístupu pomocí přihlašovacího hesla a funkce správce pro správu 5 uživatelských účtů
  • 40 paměti uživatelského programu, rychlá a snadná změna parametrů během aktivního programu
  • vícesegmentový teplotní/časový profil (až 100) s nastavitelnými rampami
  • časovač od 1 minuty do 366 dnů nebo nepřetržitý provoz
  • nastavitelná funkce zpoždění startu a funkce smyčky
  • nastavitelný nadteplotní a podteplotní bezpečnostní termostat, třída 3.3 (DIN 12880), chrání vzorky a inkubátor
  • ekologické chladivo (R1234ze) s velmi nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP je 7)
Oba modely mají plné vnější dveře a vnitřní skleněné dveře. Jsou vybaveny 30 mm přístupovým portem, dveřním zámkem, vnitřním LED světlem a vnitřní zásuvkou (230 V, 50 Hz, IP 54) pro zástrčky EU (lze změnit na verzi pro UK nebo CH). Modely IL 150R jsou stohovatelné bez potřeby další stohovací sady, ostatní modely nelze stohovat.
Bezpečnostní prvky zahrnují zvukové a vizuální alarmy teploty, systém řízení výpadku napájení, funkci odmrazování, alarm otevřených dveří, alarm selhání teplotního senzoru a funkci automatické diagnostiky.
Jednotky jsou vybaveny softwarem Premium Control a podporují dodržování GLP s nastavením ochrany heslem, registrem událostí a interní pamětí, která ukládá až 10 000 datových záznamů pro každého uživatele (uloženo po dobu maximálně 12 měsíců). Uživatelé mohou prohlížet hodnoty na displeji nebo PC v tabulkové nebo grafické podobě.
Informace o dodávce: Modely jsou dodávány se dvěma nebo třemi (IL 250R) nerezovými drátěnými policemi, jednou spodní drátěnou policí, klíči k zámku (2 ks), certifikátem výrobce při teplotě 37 °C, ethernetovým kabelem, vícejazyčným návodem k použití a softwarem Premium Control (lze stáhnout z interní paměti na USB flash disk).
Upozornení: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.