Tisk…
Polyacrylic acid sodium salt solution, M.W. ∼8000 45% in water
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
416029-500ML 416029-100ML
SIAL416029-500MLEA 9540 CZK
SIAL416029-500ML SIAL416029-100ML
Polyacrylic acid sodium salt solution, M.W. ∼8000 45% in water
Polyacrylic acid sodium salt
Vzorec: [CH₂CH(CO₂Na)]n
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00147949
CAS číslo: 9003-04-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Colour) Colourless
Appearance (Form) Viscous Liquid
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Residue on Evaporation 43.0 - 47.0% wt