Tisk…
VWR® VisiScope® 260, Stereomikroskopy
Dodavatel: VWR Collection
630-3072EA 10300 CZK
630-3072 630-3073 630-3074
VWR® VisiScope® 260, Stereomikroskopy
Mikroskopy
K bezdrátovým mikroskopům řady Visiscope® 260 patří stereoskopické, binokulární a stereoskopické binokulární a trinokulární mikroskopy se zoomem. Ideální pro vysokoškolské a laboratorní aplikace.
  • pozorování ve světlém poli při procházejícím a dopadajícím světle
  • optický systém Greenough
  • hlavice otočná o 360°
  • osvětlení EcoLED s dlouhou životností
  • napájení prostřednictvím dobíjecích baterií Ni-MH, výdrž až 12 hodin
Steroskopické modely se zoomem mají parfokální achromatický zoom.
Informace pro objednávání: Rechargeable batteries not included.
Informace o dodávce: dodáváno s okuláry, objektivy a univerzálním napájecím zdrojem, protiprachovým krytem a návodem k použití v digitální verzi ke stažení, připraveno k okamžitému použití.