Tisk…
Autoklávy, horní plnění
Dodavatel: TUTTNAUER
2840ELV-D 3850ELV-D 3870ELV-D 5075ELV-D 3870ELVC-G-D 2840ELV-WR-D 3850ELV-WR-D 3870ELV-WR-D 5075ELV-WR-D 5075ELV-CG-D
481-0558EA 373380 CZK
481-0558 481-0570 481-0576 481-0588 481-0909 481-0906 481-0904 481-0905 481-0907 TUTT5075ELV-CG-D
Autoklávy, horní plnění
Sterilizátory Autoklávy
Laboratorní autoklávy Tuttnauer jsou ideální pro širokou škálu aplikací v různých oborech, ve výzkumných ústavech, na univerzitách a pro farmaceutický, potravinářský, lékařský a biotechnologický průmysl. Nejnovější laboratorní řada nabízí kvalitní spolehlivé stolní (přední plnění) a vertikální (horní plnění) modely s objemy komory od 28 do 160 litrů, které nabízí jedno řešení pro celé spektrum sterilizačních potřeb. Autoklávy lze využít pro základní aplikace nebo doplnit specifikou výbavou podle individuálních požadavků zákazníka. Jednotky základní řady Essential nebo Hi End lze přizpůsobit pomocí různých volitelných funkcí tak, aby vyhovovaly konkrétním a náročnějším aplikacím. Rozsah teploty sterilizace je 105 až 138 °C.
  • vysoce kvalitní komora z nerezové oceli AISI 316L se zrcadlovými dveřmi
  • pokročilý ovládací systém se snadno použitelnou 3tlačítkovou klávesnicí
  • až 20 přizpůsobitelných cyklických programů
  • standardní připojení USB a Ethernetu umožňuje snadný přenos dat do počítače
  • dva flexibilní teplotní senzory PT100
  • pouzdro z nerezové oceli AISI 304
Základní vertikální vrchní plnění) laboratorní autoklávy vertikálně stojící Modely ELV-D jsou vybaveny pro připojení dalších zařízení a jsou dobře známé pro svou produkci páry uvnitř komory pomocí topného prvku ve spodní části komory. Umožňují uživateli spouštět základní sterilizační cykly pro pevné materiály, kapaliny a odpad. Možnost přidání různých příslušenství umožní uživateli očekávat od autoklávu ještě více, například rychlé chlazení a bezpečnou manipulaci s nebezpečnými materiály.
* automatické plnění a vypouštění komory
* automatické chlazení odpadní vody na 60 °C (podle parametru)
'Samostatně stojící' modely ELV-WR-D mají nádrž na vodu a vyžadují pouze elektrické připojení.
Hi End vertikální vrchní plnění) laboratorní autoklávy vertikálně stojící Modely ELVC-GD jsou navrženy pro připojení k veřejným sítím a jsou dobře známé svou produkcí páry ve vestavěném parním generátoru a také standardní možností rychlého chlazení. Umožní uživateli spustit kromě základních sterilizačních cyklů pro pevné náplně, kapaliny a odpad (pevné nebo kapalné) také kapalinové cykly s rychlým chlazením. Díky volitelným možnostem a příslušenství může uživatel využít další funkce autoklávu, jako je rychlejší doba chlazení; sušení na konci cyklu; bezpečné zacházení s biologicky nebezpečnými vsázkami.
* Jsou potřebné veškeré utility (voda z vodovodu a DEMI, přípojka odtoku, stlačený vzduch a elektřina)
* Funkce automatického plnění a vypouštění
* Automatické chlazení výfuku k odtoku 60 °C (podle parametru)
Informace pro objednávání: Na vyžádání je k dispozici příslušenství a řada výrobcem instalovaných doplňků, jako jsou jednotky s rychlým / vzduchovým chlazením, velmi rychlým chlazením, před / po vakuu a modely vhodné pro sterilizaci biologicky nebezpečného odpadu. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti Avantor před objednáním, pozdější úpravy není možné provádět.
Informace o dodávce: Upozornění: Všechny modely 2840 a Essential „stand alone“ 3850 vyžadují jednofázové napětí 230 V a modely Essential a Hi End 3850 plus všechny modely 3870, 5050 a 5075 plus modely Essential „stand alone“ 3870 a 5075 vyžadují třífázové 400 V napájení.