Tisk…
Autoklávy, s předním plněním, D-Line
Dodavatel: TUTTNAUER
2840EL-D 3850EL-D 2840ELC-G-D 3870ELC-G-D 5075ELC-G-D 5075EL-D 3870EL-D
481-0555EA 277530 CZK
481-0555 481-0567 481-0849 TUTT3870ELC-G-D TUTT5075ELC-G-D TUTT5075EL-D TUTT3870EL-D
Autoklávy, s předním plněním, D-Line
Sterilizátory Autoklávy
Laboratorní autoklávy Tuttnauer jsou ideální pro širokou škálu aplikací v různých oborech, ve výzkumných ústavech, na univerzitách a pro farmaceutický, potravinářský, lékařský a biotechnologický průmysl. Nejnovější laboratorní řada nabízí kvalitní spolehlivé stolní (přední plnění) a vertikální (horní plnění) modely s objemy komory od 28 do 160 litrů, které nabízí jedno řešení pro celé spektrum sterilizačních potřeb. Autoklávy lze využít pro základní aplikace nebo doplnit specifikou výbavou podle individuálních požadavků zákazníka. Jednotky základní řady Essential nebo Hi End lze přizpůsobit pomocí různých volitelných funkcí tak, aby vyhovovaly konkrétním a náročnějším aplikacím.
  • Vysoce kvalitní komora z nerezové oceli AISI 316 L se zrcadlovými dveřmi
  • Pokročilý ovládací systém se snadno použitelnou třítlačítkovou klávesnicí
  • Až 20 přizpůsobitelných programů cyklu
  • Standardní připojení USB a Ethernet umožňuje snadný přenos dat cyklu do PC
  • Dva flexibilní teplotní senzory PT100
Základní řada stolních laboratorních autoklávů (s předním plněním) může být umístěna na pracovní desky nebo stoly. Tyto základní modely vytváří páru uvnitř komory pomocí topných těles, která jsou okolo komory. Uživatel může provádět běžnou sterilizaci pevných předmětů, kapalin a odpadů (pevné nebo tekuté). Díky volitelným možnostem a příslušenství může uživateli využít další funkce autoklávu, jako je rychlejší doba chlazení; sušení na konci cyklu; bezpečné zacházení s biologicky nebezpečnými vsázkami.
snadný přístup do komory a snadné čištění
manuální plnění a vypouštění zásobníku s demineralizovanou vodou
možnost recyklace demineralizované vody
Řada autoklávů Hi End (s předním plněním) na pracovní stoly nabízí model 2840 ELC-G-D, ostatní modely 38xx a 50xx ELC-G-D mohou být postaveny přímo na podlahu. Tyto modely jsou určeny k přímému připojení k přívodním sítím, pára je tvořena ve vestavěném generátoru páry a modely jsou standardně vybaveny funkcí rychlého chlazení. Uživatel tak může navíc kromě základních cyklů sterilizace pevných látek, kapalin a odpadů (pevných kapalných) využívat cykly pro sterilizaci kapalin s rychlým chlazením. Díky volitelným možnostem a příslušenství může uživateli využít další funkce autoklávu, jako je kratší doba chlazení; sušení na konci cyklu; bezpečné zacházení s biologicky nebezpečnými vsázkami.
nutné připojení na rozvodové sítě (demineralizovaná voda (neplatí pro model 2840), vodovodní voda, přípojení na odpad, stlačený vzduch a napájení)
funkce automatického plnění a vypouštění (volitelné pro model 2840)
automatické chlazení vypouštěných odpadů 60 °C (podle parametru)
Informace pro objednávání: Accessories as well as a range of factory fitted options such as units with fast/air cooling, super fast cooling, pre-/post-vacuum and models suitable for biohazardous waste sterilisation are available on request. Please contact your local Avantor sales office for further details prior to ordering as these cannot be retro-fitted.
Informace o dodávce: Poznámka: všechny modely 2840 a modely 3850 EL-D vyžadují 230 V jednofázové napájení, modely Hi End 3850 ELC-G-D, a všechny modely 3870, 5050 a 5075 vyžadují 400 V třífázové napájení.