Chlornan sodný solution 13% (w/v), technická kvalita
Dodavatel: PanReac AppliChem
|
|
213322.1214
213322.0715
APPC213322.1214EA
1430
CZK
APPC213322.1214
APPC213322.0715
Chlornan sodný solution 13% (w/v), technická kvalita
Chlornan sodný
Vzorec:
ClNaO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS číslo: 7681-52-9 UN: 1791 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay (Active Chlorine, Iodometry) | 10.0 - 14.0% |
NaCl | Max. 11.5% |