Tisk…
VWR® MBG, Váhy sušicí s grafickým displejem
Dodavatel: VWR Collection
611-4489EA 49940 CZK
611-4489 611-4490 611-4500 611-4517 611-4518 611-4519
VWR® MBG, Váhy sušicí s grafickým displejem
Analyzátory Analyzátory vlhkosti
Robustní kompaktní analyzátory vlhkosti s velkým podsvíceným bodovým maticovým grafickým displejem pro stanovení vlhkosti surovin a hotových výrobků v potravinářském, kosmetickém, mlékárenském, farmaceutickém, zemědělském, stavebním a keramickém průmyslu.
  • výběr modelů v závislosti na objemu zpracovaného materiálu a přesnosti zobrazovaných hodnot
  • infračervená halogenová lampa
  • dvouplášťový design chrání jednotku před vyzářeným teplem
  • snímač teploty PT100 zajišťuje opakovatelnost procesu
  • tištěný protokol obsahuje informace o čase a datu
  • vícejazyčný model, př