Tisk…
Mořský písek, AnalaR NORMAPUR® zA, purified_acid, calcinated
Dodavatel: VWR Chemicals
86152.290EA 1392 CZK
86152.290 86152.360 86152.460
Mořský písek, AnalaR NORMAPUR® zA, purified_acid, calcinated
Mořský písek
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230
Bod tání: 1710
CAS číslo: 14808-60-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Particle size (0.1-0.3 mm) Min. 80 %
Iron soluble in acid Max. 100 ppm
Loss on ignition (900°C) Max. 0.1 %
Substances soluble in HCl Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm