Tisk…
Kryštálová violeť solution_SC
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: CI 42555
911517ZAEA 2130 CZK
911517ZA 911517ZAMP
Kryštálová violeť solution_SC
Kryštálová violeť
Primary stain for Gram staining
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99
MDL Number: MFCD00011750
CAS číslo: 548-62-9
Merck Index: 13,04406