Tisk…
Methylenová modř solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
911490ZAEA 1570 CZK
911490ZA 911490ZAMP
Methylenová modř solution
Methylenová modř
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86
Bod tání: 180
MDL Number: MFCD00150008
CAS číslo: 61-73-4
Merck Index: 12,06137