Methylenová modř for microscopy (C.I. 52015)
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
3470.0025EA
1670
CZK
3470.0025
3470.0100
Methylenová modř for microscopy (C.I. 52015)
Methylenová modř
Vzorec:
C₁₆H₁₈ClN₃S MW: 319.86 Bod tání: 180 |
MDL Number:
MFCD00150008 CAS číslo: 61-73-4 Merck Index: 12,06137 |
Výsledky specifikačního testu
Proportion A635/A662 | 0.54 --> 0.62 |