Tisk…
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
Dodavatel: Apollo Scientific
BIC1074-100MG BIC1074-1G
APOSBIC1074-100MGEA 4960 CZK
APOSBIC1074-100MG APOSBIC1074-1G
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
Vzorec: C₂₅H₁₅NO₉
MDL Number: MFCD04119713
CAS číslo: 117548-22-8