Tisk…
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
H66609.03 H66609.06
H66609.03EA 1060 CZK
H66609.03 H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460779
CAS číslo: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity Min. 96%