Tisk…
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
H36922.30EA 1120 CZK
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 123…125/20 mm
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1,015 g/cm³
Bod vzplanutí: 127 °C (261°F)
MDL Number: MFCD00082586
CAS číslo: 2163-42-0
EINECS: 606-809-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Colour) Clear colourless to very pale yellow
Form Liquid
Assay (GC) ≥98.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤0.25%