Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 98% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55952.MD
H55952.03
H55952.06
H55952.MDEA
7790
CZK
H55952.MD
H55952.03
H55952.06
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 98% (by HPLC)
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
Upozornení: Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents.
Vzorec:
C₂₄H₂₀BF₄NaO₂ |
MDL Number:
MFCD00149598 CAS číslo: 207683-22-5 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC) | Min. 97.5% |