Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát 98% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
243523-2.5KG 243523-12KG
243523-2.5KGEA 25250 CZK
243523-2.5KG 243523-12KG
Chlorid cínatý dihydrát 98% ACS, Fluka™
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 37-38 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %