Tisk…
Síran sodný, anhydrous ≥99%, Reagent Grade, free-flowing, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
793531-12KG 793531-5KG
793531-12KGEA 8130 CZK
793531-12KG 793531-5KG
Síran sodný, anhydrous ≥99%, Reagent Grade, free-flowing, Fluka™
Síran sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: Na₂SO₄
Bod tání: 884 °C
Hustota: 2,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Solution 10 g to 100 mL (H₂O) complying
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %