Tisk…
Hydroxid sodný 1.0 M NaOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
319511-2LEA 2230 CZK
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
Hydroxid sodný 1.0 M NaOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 0.950 - 1.050 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.03 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)