Tisk…
Dusičnan stříbrný 1.0 M AgNO3 (1.0N) Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
319449-500ML 319449-1L
319449-500MLEA 5800 CZK
319449-500ML 319449-1L
Dusičnan stříbrný 1.0 M AgNO3 (1.0N) Volumetric, Fluka™
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 210
Hustota: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance complying
Coloration complying
Clearness complying
Assay titr. 0.950 - 1.050 mol/l
Traceable to NIST SRM complying
BAM/EMPA reference material complying
BAM/EMPA Certificate Number complying