Tisk…
Diatomaceous earth, powder filtrations_most_suitable, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Celite®
D3877-1KG D3877-500G D3877-5KG
D3877-1KGEA 4830 CZK
D3877-1KG D3877-500G D3877-5KG
Diatomaceous earth, powder filtrations_most_suitable, Fluka™
Diatomaceous earth
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Bod tání: 450 °C
Hustota: 2.4 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9
EINECS: 293-303-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the substance complying