Tisk…
Chlorid cesný, anhydrous ≥99.9%, Reagent Grade, free-flowing, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
746487-1KG 746487-500G
746487-1KGEA 34050 CZK
746487-1KG 746487-500G
Chlorid cesný, anhydrous ≥99.9%, Reagent Grade, free-flowing, Fluka™
Chlorid cesný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: CsCl
Bod tání: 642 °C
Hustota: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99 - 101 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 1500 ppm