Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát 99,0, reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
C3881-500GEA 963 CZK
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
Chlorid vápenatý dihydrát 99,0, reagent
Chlorid vápenatý dihydrát
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01
Bod varu: 1.900 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 765 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8 
Merck Index: 13,01660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 105.0 %
Appearance of the solution complying
Colour of the solution complying