Uhličitan amonný ≥30,0% (NH₃ basis) ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
207861-500G
207861-100G
207861-500GEA
2600
CZK
207861-500G
207861-100G
Uhličitan amonný ≥30,0% (NH₃ basis) ACS, Fluka™
Uhličitan amonný
Vzorec:
(NH₄)₂CO₃ Bod tání: >59 °C Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010890 CAS číslo: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Výsledky specifikačního testu
Assay of NH₃ | Min. 30.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.01 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 5 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 0.002 % |