Isooktán ≥99%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
34862-2.5L
34862-4X2.5L
34862-1L
34862-2.5LEA
7340
CZK
34862-2.5L
34862-4X2.5L
34862-1L
Isooktán ≥99%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Izooktán
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1696876
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Bod varu: 99 °C (1,013 hPa) Bod tání: –107 °C Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008945 CAS číslo: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as CH₃COOH) | max. 0.001 % |
Absorbance at 270 nm | max. 0.01 |
Absorbance at 235 nm | max. 0.10 |
Absorbance at 210 nm | max. 0.70 |