Tisk…
Glutaraldehyd 25% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20873.320EA 2570 CZK
20873.320 20873.290 20873.460 20873.180
Glutaraldehyd 25% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod tání: –6 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colourless or yellow liquid
Assay 23 - 27 %
Color scale max. 50 APHA
Density (d20 °C/4 °C) 1,055 - 1,065
pH 3,2 - 4,2
Methanol max.0,03%