Tisk…
VWR®, ponožky pro čisté prostory, ESD, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
113-9409EA 40010 CZK
113-9409 113-9410
VWR®, ponožky pro čisté prostory, ESD, jednorázové
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové ponožky jsou vyrobeny z polyesterové příze a uhlíkového vlákna.
  • ultra čisté provedení
  • nízký úlet částic
  • odolnost proti oděru
  • měkké a příjemné při nošení
  • ESD vlastnosti
Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy ISO 4 až 6 (třída 10 až 1000).
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Antistatický + +
Třída čistoty 10/ISO 4 10/ISO 4
Rod
Aplikace oblečení Cleanroom,Medical,Laboratory,Clinical,Electronics/semi-conductor Cleanroom,Medical,Laboratory,Clinical,Electronics/semi-conductor
Certifikát ochrany životního prostředí ISO 14001 (Certificate registration No. 121311004)