Tisk…
VWR®, ponožky pro čisté prostory, bez ESD, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
113-9407EA 14900 CZK
113-9407 113-9408
VWR®, ponožky pro čisté prostory, bez ESD, jednorázové
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové ponožky jsou vyrobeny z polyesterové příze.
  • ultra čisté provedení
  • nízký úlet částic
  • odolnost proti oděru
  • měkké a příjemné při nošení
Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy ISO 4 až 6 (třída 10 až 1000).
Used disposable socks can be recycled using the Fabrics and Clothing Zero Waste Box™ from TerraCycle.