Tisk…
Systém měření BSK, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Dodavatel: WTW
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 15810 CZK
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
Systém měření BSK, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Biologická spotřeba kyslíku (BOD) měřiče
OxiTop®-IDS (inteligentní digitální snímače) je moderní měřicí přístroj vhodný k použití ve všech typech respirometrických měření. Univerzální OxiTop®-IDS je vhodný pro aerobní i anaerobní vyšetření. Všechny hlavy lze používat nezávisle z libovolného měřidla pro normální měření BSK mezi 1 a 7 dny.
  • Zobrazování křivek pro monitorování
  • Současné měření různých vyšetření a metod
  • Podsvícený grafický LCD displej podporuje zadávání parametrů a uživatelské informace také sdružuje do dílčích výsledků
  • Přímý výpočet bez nutnosti konverze dat - přímé zadání objemu vzorku (volba z možností 22,7/43,5/97,0/164/250/365/432 ml)
  • Export do programů pro akvizici dat
  • Rozsah tlaku: 500 až 1250 hPa a OxiTop®-IDS/B: 500 až 1500 hPa
  • Blikající LED ukazuje stav: Modrá: Probíhá měření, Zelená: Měření ukončeno, Červená: Je potřebná nová baterie nebo tlak v nádobě překračuje daný limit
  • Nastavitelné doby měření mezi 0,5 hodinami a 180 dny (pouze na Multi 3620/3630 IDS)
OxiTop® -IDS má rozšířené měření BSK až do 400000 mg/L pro průmyslové čistírny odpadních vod, jednotky jsou ideální pro měření půdní
respirace, mikrobiologické aktivity, stanovování bioplynu a různé degradační testy, např. plastů v mořské vodě.
Systém OxiTop®-IDS využívá připojení Bluetooth® pro snadné používání s jedním z víceparametrových přístrojů Multi 3630 IDS nebo Multi 3620 IDS. Pro stávající jednotky Multi je k dispozici aktualizace firmwaru na webu. To umožňuje navíc k všem aplikacím OxiTop® ještě měření pH/mV, vodivosti, rozpuštěného kyslíku a zákalu.
Informace pro objednávání: nabízíme sady vhodné pro většinu aplikací, obsahují měřicí hlavice, příslušné nádoby a další příslušenství. Příslušné jednotky jako je Multi 3620 IDS nebo 3630 IDS musí být objednány samostatně, navíc je vyžadován bezdrátový modul IDS WLM M (665-0423).
Informace o dodávce: CO₂ absorber NHP 600 is no longer included in the sets, and sodium hydroxide pellets NHP 600 (209140) have to be ordered separately. Please contact your local Avantor representative for more information.