Tisk…
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetric solution, for determination of iodine value, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Iodine solution acc. to Hanus
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 6390 CZK
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetric solution, for determination of iodine value, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Vzorec: IBr
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l