Tisk…
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt 0.1 M DCTA-Na4 in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, for complexometry, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: CDTA Na2
35103-1L 35103-6X1L
35103-1LEA 5030 CZK
35103-1L 35103-6X1L
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt 0.1 M DCTA-Na4 in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, for complexometry, Fluka™
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂Na₂O₈
CAS číslo: 5786-78-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001