Iodide/Iodate concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
38064-1EA
38064-6X1EA
38064-1EAEA
1700
CZK
38064-1EA
38064-6X1EA
Iodide/Iodate concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Iodide/Iodate
Concentrate for dilution to 1 litre.
Výsledky specifikačního testu
Factor | 0.998 - 1.002 |