Tisk…
EDTA dvojsodná sůl solution 0.1 mol/l (0.1M) volumetric solution
Dodavatel: PanReac AppliChem
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 1140 CZK
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA dvojsodná sůl solution 0.1 mol/l (0.1M) volumetric solution
EDTA dvojsodná sůl
Certifikace: Traceable to NIST.
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL Number: MFCD00150037
CAS číslo: 6381-92-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer at 20°C 0.999 - 1.001