Tisk…
Automatické vakuové stanice, VARIO® select
Dodavatel: VACUUBRAND
20700200 20733550 20737550 20738450
131-0012EA 111712 CZK
131-0012 131-0029 131-0046 131-0052
Automatické vakuové stanice, VARIO® select
Čerpadla Pumpy vakuové membránové
Regulátor VACUU·SELECT zjednodušuje vaši práci a umožňuje vybraným vakuovým systémům VARIO poskytovat bezkonkurenční přesnost. Čerpadla běží téměř neslyšně a reagují na požadavky v reálném čase přizpůsobením rychlosti čerpání podmínkám procesu. Intuitivní ovladač VACUU·SELECT obsahuje předdefinované aplikace pro všechny běžné vakuové procesy.
  • Jedinečná kombinace čerpání řízenou rychlostí a intuitivního ovládání podle typu aplikace
  • Zjednodušte laboratorní práci s vakuovým regulátorem VACUU SELECT s grafickým uživatelským rozhraním a předdefinovanými aplikacemi
  • Automatická detekce bodu varu a neustálá optimalizace hladin vakua pro rychlé časy zpracování
  • Téměř neslyšný provoz s nízkými vibracemi se zvláště dlouhými servisními intervaly
  • Ekologická šetrnost: mimořádně nízká spotřeba a efektivní regenerace rozpouštědla
Vstupní separátor, vyrobený ze skla s robustním ochranným povlakem, zabraňuje vniknutí částic a kapiček kapaliny do čerpadla, zabraňuje poškození a prodlužuje životnost čerpadla. A kondenzátor výfukových plynů umožňuje téměř úplné regenerace rozpouštědel při použití s potrubím s chlazenou vodou nebo recirkulačním chladičem pro ekonomickou recyklaci a ochranu životního prostředí.
PC 3001 VARIO select
Třístupňová chemická čerpací jednotka s vynikajícím vakuovým výkonem a vysokou účinnou sací kapacitou. Bez oleje a vhodná i pro rozpouštědla s vysokou teplotou varu.
PC 3002 VARIO select
Toto dvoustupňové čerpadlo MZ 2C VARIO v jádru PC 3002 VARIO je vhodné pro práci s nejběžnějšími rozpouštědly.
PC 3003 VARIO select
Díky vysoké rychlosti čerpání a hlubokému vakuu je toto čerpadlo vhodné pro náročné aplikace s rozpouštědly s vysokou teplotou varu při nízkých teplotách.
PC 3004 VARIO select
Díky vysoké rychlosti čerpání a hlubokému vakuu je toto čerpadlo vhodné pro náročné aplikace dokonce při vysokých teplotách bodu varu.
Informace o príslušenství: Sada pro upgrade umožňuje dálkové ovládání vakuové čerpací jednotky PC 3001 VARIO select. Sada se skládá z Y-adaptéru VACUU · BUS, 2 m kabelu a dílů pro montáž (včetně krycí desky pro montážní prostor ovladače PC 3001 VARIO select). Ovladač VACUU · SELECT je již vybaven stojanem.
Informace o dodávce: Čerpací jednotka je namontována a připravena k použití s návodem k použití.