Tisk…
Analytická Váha, Cubis® II
Dodavatel: Sartorius Balances
MCA124SI-CEU MCA124SI-S00 MCA124SU-CEU MCA124SU-S00 MCA224SI-CEU MCA224SI-S00 MCA224SU-CEU MCA224SU-S00 MCA324SI-CEU MCA324SI-S00 MCA324SU-CEU MCA324SU-S00 MCA524SI-CEU MCA524SI-S00 MCA524SU-CEU MCA524SU-S00 MCE124SU-S00 MCE224SU-CEU MCE224SU-S00 MCE324SU-CEU MCE324SU-S00
611-4687EA 478100 CZK
611-4687 611-4688 611-4689 611-4690 611-4705 611-4706 611-4707 611-4708 611-4721 611-4722 611-4723 611-4724 611-4733 611-4734 611-4735 611-4736 611-4756 611-4765 611-4766 611-4775 611-4776
Analytická Váha, Cubis® II
Váhy
Analytická váha řady Cubis® II má modulární provedení, umožňující zákazníkovi volit komponenty vhodné pro oblast použití, která je předmětem zájmu. Pro zákazníka nabízí tato konfigurovatelná koncepce kvalitní vážení a zároveň vysokou míru flexibility bez nutnosti investovat do drahého zařízení s funkcemi, které možná nebudou nikdy potřeba.
  • Volba krytu proti průvanu: manuální otevírání dvířek (U), motorizované (A) nebo motorizované se zabudovaným deionizátorem pro efektivní odstraňování statických nábojů (I)
  • Rychlé a snadné motorizované automatizované vyrovnávání
  • Senzor k ovládání gesty rozpoznává čtyři gesta, umožňuje uživatelům otevřít a zavřít automaticky kryt proti průvanu, spustit ionizátor a odeslat dokument do zařízení
  • Balíček konektivity propojuje různé laboratorní systémy (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS a STARLIMS) bez nutnosti dalšího softwaru
  • Vestavěný ionizátor odstraňuje elektrostatické náboje při stisknutí tlačítka nebo automaticky, když se zavře štít proti průvanu
  • Úplná integrita dat podle zásad ALCOA+, záznam pro audit váhy je chráněn proti manipulaci, soubor elektronického protokolu s časovým otiskem vysledovatelný na UTC, váha obsahuje paměť Alibi
K dispozici jsou dvě různá uživatelská rozhraní, která pokrývají všechny aspekty laboratorních aplikací a umožňují řadu možností pro provoz vah. Zákazník si pak může k výběru řídicí jednotky přidat vhodnou vážicí plošinu. U těchto analytických vah není na výběr pouze řídicí jednotka a funkce vah, ale také typ krytu proti průvanu, který bude přínosem pro aplikaci. Možnost výběru automatického skleněného krytu proti proudění vzduchu s integrovaným ionizátorem nebo bez něj.
Základní uživatelské rozhraní MCE: Jedná se o velký vysoce kontrastní dotykový displej se základními aplikacemi vážení nainstalovanými ve výrobním závodě pro snadné ovládání.
Pokročilé uživatelské rozhraní MCA: Jedná se o velký 7" barevný dotykový displej s dotykovými funkcemi, funkcí rolování a potahování se základními aplikacemi vážení a různými balíčky QApp pro volitelné softwarové rozšíření. K dispozici je také volitelný klimatický senzor, který monitoruje ovlivňující proměnné prostředí a zajišťuje, aby teplota, tlak a vlhkost negativně neovlivnily výsledky. Stavové centrum zobrazuje všechny informace o váze a o podmínkách prostředí (kalibrace, vyvážení, teplota, vlhkost, tlak vzduchu a servis) na přístrojovém panelu a poskytuje tak podrobnou pomoc a podporu v případě varování nebo chyb.
Do váhy lze integrovat různé Q-Apps, aplikace specifické pro zákazníka. Aplikace se používají k vytváření zákaznických úloh vážení. Jedná se o znovunačítatelné aplikační programy, které uživatele krok za krokem provedou konkrétním pracovním postupem a zaručují, že postupy popsané v odpovídajících SOP budou vždy dodržovány. Vzhledem k tomu, že jednotlivé aplikace Q-App jsou prováděny podle jejich specifické aplikace, jsou jako balíčky Q-App k dispozici různá řešení pro aplikace rozdílového vážení, receptury a řízení množství náplně. Pracovní postupy lze provádět nezávisle a nevyžadují nezbytně připojení k PC.
Certifikace: Podporuje všechny požadavky na shodu se směrnicí FDA 21 CFR oddíl II a EU II.
Informace pro objednávání: Existují různé volitelné softwarové balíčky, z nichž každý obsahuje aplikace nebo funkce pro vylepšení a přizpůsobení váhy pro pracovní postupy uživatelů. Výběr balíčku QApp: Pharma; Pokročilé aplikace: Utility; Konektivita neboli all inclusive balíček QApps obsahuje všechny tyto 4 balíčky.
Upozornení: Poznámka: Modely s příponou -CEU jsou ověřenou verzí pro Evropu (kromě FR) a přípona -S00 označuje standardní verzi po celém světě.