Tisk…
Poly(vinyl sulphate) potassium salt, M.W. ~170,000, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
271969-1G 271969-5G
SIAL271969-1GEA 2300 CZK
SIAL271969-1G SIAL271969-5G
Poly(vinyl sulphate) potassium salt, M.W. ~170,000, powder, Sigma-Aldrich®
Poly(vinyl sulphate) potassium salt
Vzorec: [CH₂CH(OSO₃K)]n
MDL Number: MFCD00081923
CAS číslo: 26182-60-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Potassium (K) by ICP Analysis 22.0 - 27.0 %
Solubility (Turbidity) (C = 2% in H2O (Heat)) Clear to Slightly Hazy