Tisk…
VWR®, Nástavce s kohoutem a olivkou
Dodavatel: VWR Collection
201-1374EA 787 CZK
201-1374 201-1375 201-1376 201-1377 201-1378 201-1379 201-1396 201-1397
VWR®, Nástavce s kohoutem a olivkou
Adaptéry Adaptéry, Rozhraní s vanou konektory
Borosilikátové sklo třídy 3.3
  • Vysoce odolný vůči agresivním chemikáliím a teplotním šokům
  • Přímý nebo pravoúhlý konektor hadičky
  • Standardní zemnící kloub a standardní uzemňovací kohout (NS)
  • Kohout s celoskleněným klíčem, otvor 2,5 mm
Vnější průměr olivky = 8 mm