Tisk…
VWR®, Splash heads, Stutzer, rovné
Dodavatel: VWR Collection
201-1398EA 1360 CZK
201-1398 201-1399 201-1400 201-1403
VWR®, Splash heads, Stutzer, rovné
Komponenty pro destilaci Hlavice
Borosilikátové sklo 3,3.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost a vysoká odolnost proti teplotním šokům
  • Rovné, se standardním broušeným kloubem a objímkou
Tyto rozstřikovací hlavice lze podle Stutzera umístit přímo na destilační baňku, aby zachytily kapičky.