Tisk…
VWR®, Baňky pro rotační odparky
Dodavatel: VWR Collection
531-1099EA 555 CZK
531-1099 531-1100 531-1101 531-1102 531-1103
VWR®, Baňky pro rotační odparky
Baňky Baňky pro rotační odparky
Borosilikátové sklo třídy 3.3
  • výborná chemická odolnost
  • odolnost proti vysokým teplotám a teplotním šokům
  • s bílou ploškou pro popis a natištěným katalogovým číslem
Tyto baňky hruškovitého tvaru jsou vyrobeny ze skleněných borosilikátových trubic se silnou stěnou. Se standardním NZ jsou vhodné pro všechny standardní rotační odparky.