Tisk…
VWR®, Láhev odsávací, s kohoutem
Dodavatel: VWR Collection
215-4179EA 3480 CZK
215-4179 215-4180 215-4181 215-4182
VWR®, Láhev odsávací, s kohoutem
Láhve Aspirátory
Borosilikátové sklo třídy 3.3, s modrým PP šroubovacím uzávěrem (GL 45) a skleněným kohoutem.
  • výborná chemická odolnost
  • odolnost proti vysokým teplotám a teplotním šokům
  • Všechny části láhve jsou plně autoklávovatelné
Ideální pro skladování kapalin s obsahem agresivních kyselin nebo zásad.