Tisk…
Aluminum phosphate, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Aluminium phosphate
341452-100G 341452-500G
SIAL341452-100GEA 1200 CZK
SIAL341452-100G SIAL341452-500G
Aluminum phosphate, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Aluminum phosphate
Vzorec: AlPO₄
MW: 121,951 g/mol
Hustota: 2,56 g/ml (25 °C) (lit.)
MDL Number: MFCD00003430
CAS číslo: 7784-30-7
EINECS: 232-056-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Off-White Powder
Loss on Ignition Typically <1%
ICP Assay Confirms Aluminum And Phosphorus Components