Tisk…
Ždímače mopů
Dodavatel: CONTEC
2710 2756 2690 2689 2691 2694
141-0959EA 32870 CZK
141-0959 141-1434 141-1433 141-1432 CONT2691 CONT2694
Ždímače mopů
Mopy
Řada ždímacích mechanismů pro zahnuté a ploché mopy.
  • vyrobeno z nerezová oceli
  • lze použít pro zahnuté, ploché i třásňové mopy
  • vhodné k použití s vozíkovými systémy Contec 15, 20, a 25 L
  • kompletně autoklávovatelné