Tisk…
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol 1-oxide
H61917.06 H61917.14
H61917.06EA 2800 CZK
H61917.06 H61917.14
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Vzorec: C₅H₉O₅P
MW: 180,096 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01677612
CAS číslo: 5301-78-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97.5%