Tisk…
Systém měření BSK, OxiTop®-i s grafickým displejem
Dodavatel: WTW
208260 208262 208264 208266 208270 208272 208274 208276 208278
705-1144EA 96850 CZK
705-1144 705-1145 705-1148 705-1149 705-1150 705-1151 705-1152 705-1146 705-1153
Systém měření BSK, OxiTop®-i s grafickým displejem
Biologická spotřeba kyslíku (BOD) měřiče
OxiTop®-i je moderní, snadno použitelný přístroj pro měření BSK (BOD - Biochemical Oxygen Demand). Doba trvání měření může být definována od jednoho do sedmi dnů. Objem vzorku lze zvolit v menu. Převod na odpovídající hodnotu BSK bude proveden automaticky bez chyb a pohodlně. Malá LED dioda ukazuje aktuální provozní stav hlavice. Hlavice mají moderní design, jsou k dispozici ve dvou různých barvách s nastavitelným numerickým ID vzorku umožňujícím rozlišení mezi vstupem a výstupem.
  • Není třeba převádět data - přímé zadání objemu vzorku (výběr z 22,7 / 43,5 /